Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Purge and Trap GC sprøjter
Artikelnummer. 11560162
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Model-:
1005
1025
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11560162
Brand: Hamilton™ 81570
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til analyse af drikkevandsprøver i henhold til EPA rense- og fældekoncentrationsteknikker
Gastætte sprøjter med en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtens cylinder og stemplet, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning. Fås i en volumen på 5 eller 25 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,406 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,53 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 10.3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13.5 mm
Til brug med (applikation) Designet til analyse af drikkevandsprøver i henhold til EPA rense- og fældekoncentrationsteknikker
Inkluderer Let at bruge drejeventil
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1005
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5 mL
Nålespids stil Stor RN eller LT
Tilslutningstype Luer-spids, aftagelig