Få mere at vide
Cytiva Skinke næringsstofblanding F10 Medier
Artikelnummer. 10560083
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10560083 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10560083 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30025.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 DKK
    67.14 DKK / 500ml
    Spare 115.86 DKK
    63% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet ud fra overholdelse af ISO 9001:2000 retningslinjer.
  • Støt cellekultur vækst med Cytiva HyClone Ham's Nutrient Mixture F10 medier, fremstillet baseret på overensstemmelse med gældende god fremstillingspraksis (cGMP) for medicinsk udstyr og ISO 9001 retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Ham's Nutrient Mixture F10 med L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys