Få mere at vide
MP Biomedicals™ Skinke F-12 (modificeret) med L-glutamin, uden natriumbicarbonat
Artikelnummer. 17328593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Format:
Pulver til fremstilling af 10 X 1 L opløsning
Artikelnummer. Format
17328593 Pulver til fremstilling af 10 X 1 L opløsning
1 options
Artikelnummer. 17328593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091042120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 10 L
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ham's F-12 medium er designet til lav tæthed, serumfri vækst af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. Ham's F-12 er velegnet til vækst af primære rottehepatocytter og prostataepitelceller. Det er også det foretrukne medium til toksicitetsanalyser CHO celler.
Oprindeligt blev Ham's Nutrient Mixtures udviklet til klonvækst af flere kinesiske hamster-æggestokke (CHO ) klonceller, Hela-celler og muse-L-celler. Både F-10 og F-12 medier er formuleret til brug med eller uden serum, afhængigt af typen af celler, der dyrkes.
Ham's F-12 er velegnet til vækst af primære rotte-hepatocytter og prostata-epitelceller og er også det foretrukne medium til toksicitetsassays vha. CHO celler. MP Biomedical™ tilbyder også Ham's F-12 suppleret med 25 mM HEPES for forbedret buffering i det optimale pH-område på 7,2 til 7,4.
F12K er en modifikation af Ham's F-12 og Coon's F-12 med øgede aminosyre- og pyruvatkoncentrationer. Derudover er saltene blevet modificeret (Konigsbergs). F12K er udviklet til at dyrke differentierede rotte- og kyllingeceller og primære humane leverceller. MgCl2 er blevet substitueret med MgS04 indeholdende en ækvivalent mængde Mg-ion.
Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.
Tekniske data
Produkttype Cellekulturmedium
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Format Pulver til fremstilling af 10 X 1 L opløsning