Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-10 næringsstofblanding, HEPES
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075941
Mængde:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
2000ml
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11510606
Brand: Gibco™ 22390017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skinke F-10 næringsstofblanding, HEPES
Hams F-10 næringsstofblanding (F-10) er designet til serumfri vækst af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-10 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder COS-7, primære rotteastrocytter og rotteprostata-epitelceller.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-10 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-10 har ført til en række forbedrede formuleringer, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-10 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ F-10-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12390-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-10 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 ofte tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-10 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Skinke F-10 næringsstofblanding
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 til 7,4
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Ham's F-10 næringsstofblanding, 100mL, 1 X koncentration, flydende, 7,0 til 7,4 pH, 12 måneders holdbarhed, 270 til 320 mOsm/kg osmolalitet, med natriumpyruvat, L-glutamin, phenolrød, til 8 C °til pattedyr, Storage C, HEPES