Få mere at vide
MP Biomedicals™ Skinke F-10 med L-glutamin, uden natriumbicarbonat, pulver
Artikelnummer. 17308593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Pulver
Artikelnummer. Form
17308593 Pulver
1 options
Artikelnummer. 17308593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091040120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1214.57 DKK / 10 L
    Spare 60.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Skinke F-10 pulver med L-glutamin og uden natriumbicarbonat, brugt til cellekulturer.
Oprindeligt blev Ham's Nutrient Mixtures udviklet til klonvækst af flere kinesiske hamster-æggestokke (CHO ) klonceller, Hela-celler og muse-L-celler. Både F-10 og F-12 medier er formuleret til brug med eller uden serum, afhængigt af typen af celler, der dyrkes.
F-10 har vist en tilfredsstillende vækst af:
  • Humane diploide celler
  • Hvide blodlegemer til kromosomanalyse
  • Primære rotte-, kanin- og kyllingevævseksplantater
Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Cellekulturmedium
Med tilsætningsstoffer Glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat