Få mere at vide
Corning™ Skinke Leibovitz L-15
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343731
Skift visning
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15343731 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 15343731 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 50010PB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
For at vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika, Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række forskellige tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer. Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes også for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology. Biologisk test af Corning flydende klassiske medieprodukter garanterer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering. Endotoksiner: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på mindre end 0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand. Alle Corning flydende klassiske medieprodukter testes for sterilitet, og flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma off-site ved hjælp af en storvolumen metode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrfibroblaster og visse undertyper af HeLa-celler
Produkttype Minimum Essential Medium (MEM)
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 10 l
Certificeringer/compliance Ja
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Earles salte og L-glutamin