Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H500)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7232478 Shop alle Halyard produkter
Dimensioner (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
137 x 228 cm (54 x 90 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Artikelnummer. 30274671
Brand: O&M 68124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Halyard Sekventielle wraps er industristandarden for sterile behandlingshold.
  • Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
  • POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
  • Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
  • Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
  • Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
  • Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
  • Klasse 1 brændbarhedsvurdering
  • Lav fnug
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Tunge instrumentsæt, retraktorer og applikationer, hvor hyppig håndtering forekommer (13 til 17 lb.)
Materiale SMS Stof (H500)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 60 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning