Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H400)
Artikelnummer. 30274777 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274777 114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
30274693 45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
30274758 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
30274748 76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
30274680 91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
30274694 101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
30274661 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
30274717 137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
30274718 137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30274777 Leverandør O&M Leverandørnr. 68245
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Halyard Sekventielle wraps er industristandarden for sterile behandlingshold.
  • Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
  • POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
  • Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
  • Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
  • Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
  • Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
  • Klasse 1 brændbarhedsvurdering
  • Lav fnug
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) De fleste kummesæt, instrumentsæt, procedurebakker, store linnedpakker og boremaskiner (9 til 13 lb.)
Materiale SMS Stof (H400)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
Længde (engelsk) 45 tommer.
Bredde (engelsk) 45 tommer.
Produkttype Steriliseringsindpakning
Længde (metrisk) 114 cm
Bredde (metrisk) 114 cm