Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H300)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7232477 Shop alle Halyard produkter
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Artikelnummer. 30274726
Brand: O&M 10824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Halyard Sekventielle wraps er industristandarden for sterile behandlingshold.
  • Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
  • POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
  • Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
  • Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
  • Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
  • Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
  • Klasse 1 brændbarhedsvurdering
  • Lav fnug
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Kummesæt, instrumentsæt, procedurebakker og store linnedpakker (6 til 9 lb.)
Materiale SMS Stof (H300)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 60 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning