Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H300)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274765 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274765 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
30274726 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
30274692 76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
30274731 91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
30274752 101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
30274728 114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
30274664 137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30274765 Leverandør O&M Leverandørnr. 10848
Halyard Sekventielle wraps er industristandarden for sterile behandlingshold.
  • Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
  • POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
  • Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
  • Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
  • Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
  • Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
  • Klasse 1 brændbarhedsvurdering
  • Lav fnug
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Kummesæt, instrumentsæt, procedurebakker og store linnedpakker (6 til 9 lb.)
Materiale SMS Stof (H300)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
Længde (engelsk) 48 tommer
Bredde (engelsk) 48 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning
Længde (metrisk) 121 cm
Bredde (metrisk) 121 cm