Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H200)
Artikelnummer. 30274670 Shop alle Halyard produkter
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Halyard Sekventielle wraps er industristandarden for sterile behandlingshold.
  • Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
  • POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
  • Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
  • Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
  • Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
  • Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
  • Klasse 1 brændbarhedsvurdering
  • Lav fnug
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Linnedhåndklæder, pakker og kjoler, lette håndvaskesæt og enkeltinstrumenter (3 til 6 lb.)
Materiale SMS Stof (H200)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
Længde (engelsk) 48 tommer
Længde (metrisk) 121 cm
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 121 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning
Produkttitel
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H200) >