Få mere at vide
O&M Halyard Sekventiel steriliseringsindpakning (H100)
Shop alle Halyard produkter
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer)
38 x 38 cm (15 x 15 tommer)
46 x 46 cm (18 x 18 tommer)
50 x 50 cm (20 x 20 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Beskrivelse
- Rive-, flamme-, fnug- og slidbestandig
- POWERGUARD-teknologi til forbedret mikrobiel barrierebeskyttelse
- Forvakuum gennemtrængning af dampsteriliserende middel
- Ethylenoxid (EO) steriliseringsmiddelpenetration og rester
- Vedligeholdelse af pakkeintegritet (MPI) for at opfylde FDA-krav
- Brugsanvisning, der opfylder FDAs retningslinjer
- Klasse 1 brændbarhedsvurdering
- Lav fnug
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Møder NFPA Klasse 1 |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Lette linnedpakker/kjoler, håndklædepakker, håndvaske |
| Til brug med (udstyr) | Lette linnedpakker, linnedkjoler, håndklædepakker, enkeltvaske og andre lettere indpakningsbehov (0 til 3 lb.) |
| Materiale | SMS Stof (H100) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 46 x 46 cm (18 x 18 tommer) |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Vis mere |