Få mere at vide
O&M Halyard Hurtig check-steriliseringsindpakning (H500)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7232472 Shop alle Halyard produkter
Dimensioner (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Artikelnummer. 30274782
Brand: O&M 34180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruger Halyard Quick Check wraps er en hurtig og nem måde at sikre, at instrumentets sterilitet er kompromisløs.
  • Inspicer bakker nemmere og hurtigere end nogensinde før
  • Overlegen mikrobiel barrierebeskyttelse med patenteret Powerguard teknologi
  • Godkendt for alle de samme steriliseringssystemer som Halyard Kimguard Et-trins indpakning
  • Fremstillet af genanvendeligt nr. 5 polypropylen stof
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Tunge instrumentsæt, retraktorer og applikationer, hvor hyppig håndtering forekommer (13 til 17 lb.)
Materiale SMS Stof (H500)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning