Få mere at vide
O&M Halyard Hurtig check-steriliseringsindpakning (H500)
Shop alle Halyard produkter
Dimensioner (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
45 x 45 cm (18 x 18 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Beskrivelse
- Inspicer bakker nemmere og hurtigere end nogensinde før
- Overlegen mikrobiel barrierebeskyttelse med patenteret Powerguard teknologi
- Godkendt for alle de samme steriliseringssystemer som Halyard Kimguard Et-trins indpakning
- Fremstillet af genanvendeligt nr. 5 polypropylen stof
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Møder NFPA Klasse 1 |
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Tunge instrumentsæt, retraktorer og applikationer, hvor hyppig håndtering forekommer (13 til 17 lb.) |
| Materiale | SMS Stof (H500) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 137 x 182 cm (54 x 72 tommer) |
| Længde (engelsk) | 54 tommer. |
| Længde (metrisk) | 137 cm |
| Vis mere |