Få mere at vide
O&M Halyard Hurtig check-steriliseringsindpakning (H400)
Artikelnummer. 30274673 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30274673 Leverandør O&M Leverandørnr. 34183
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruger Halyard Quick Check wraps er en hurtig og nem måde at sikre, at instrumentets sterilitet er kompromisløs.
  • Inspicer bakker nemmere og hurtigere end nogensinde før
  • Overlegen mikrobiel barrierebeskyttelse med patenteret Powerguard teknologi
  • Godkendt for alle de samme steriliseringssystemer som Halyard Kimguard Et-trins indpakning
  • Fremstillet af genanvendeligt nr. 5 polypropylen stof
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) De fleste kummesæt, instrumentsæt, procedurebakker, store linnedpakker og boremaskiner (9 til 13 lb.)
Materiale SMS Stof (H400)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (metrisk) 60 cm