Få mere at vide
O&M Halyard Hurtig check-steriliseringsindpakning (H400)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274660 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
7 options
Artikelnummer. 30274660
Brand: O&M 34184
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruger Halyard Quick Check wraps er en hurtig og nem måde at sikre, at instrumentets sterilitet er kompromisløs.
  • Inspicer bakker nemmere og hurtigere end nogensinde før
  • Overlegen mikrobiel barrierebeskyttelse med patenteret Powerguard teknologi
  • Godkendt for alle de samme steriliseringssystemer som Halyard Kimguard Et-trins indpakning
  • Fremstillet af genanvendeligt nr. 5 polypropylen stof
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) De fleste kummesæt, instrumentsæt, procedurebakker, store linnedpakker og boremaskiner (9 til 13 lb.)
Materiale SMS Stof (H400)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
Længde (engelsk) 40 tommer.
Længde (metrisk) 101 cm
Bredde (engelsk) 40 tommer.
Bredde (metrisk) 101 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning