Få mere at vide
O&M Halyard Hurtig check-steriliseringsindpakning (H300)
Artikelnummer. 30274770 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274770 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
30274698 76 x 76 cm (30 x 30 tommer)
30274757 91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
30274743 101 x 101 cm (40 x 40 tommer)
30274724 114 x 114 cm (45 x 45 tommer)
30274741 121 x 121 cm (48 x 48 tommer)
30274778 137 x 137 cm (54 x 54 tommer)
30274768 137 x 182 cm (54 x 72 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30274770 Leverandør O&M Leverandørnr. 34171
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruger Halyard Quick Check wraps er en hurtig og nem måde at sikre, at instrumentets sterilitet er kompromisløs.
  • Inspicer bakker nemmere og hurtigere end nogensinde før
  • Overlegen mikrobiel barrierebeskyttelse med patenteret Powerguard teknologi
  • Godkendt for alle de samme steriliseringssystemer som Halyard Kimguard Et-trins indpakning
  • Fremstillet af genanvendeligt nr. 5 polypropylen stof
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Møder NFPA Klasse 1
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Kummesæt, instrumentsæt, procedurebakker og store linnedpakker (6 til 9 lb.)
Materiale SMS Stof (H300)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 tommer)
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (metrisk) 60 cm