Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease- og fosfatasehæmmer-cocktail, EDTA-fri (100X)
Artikelnummer. 11844111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
Pakke med 24
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11844111 5 x 1 mL Pakke med 5
10127963 1 mL 1ml
10311494 24 x 100 μL Pakke med 24
10289853 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11844111 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78445
Forebyg proteinnedbrydning og stabiliser phosphorylering med denne alt-i-én blanding af protease- og fosfatasehæmmere.
Alt-i-én Thermo Scientific™ Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail giver bekvemmeligheden ved en enkelt opløsning med fuld prøvebeskyttelse.
Yderligere information og online bestilling
Denne bredspektrede Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail er specifikt optimeret til at beskytte proteiner mod nedbrydning under ekstraktion og oprensning. Blandingen indeholder inhibitorer mod de primære klasser af proteaser og fosfataser, målrettet mod aminopeptidaser, cystein- og serinproteaser og serin/threonin- og proteintyrosinfosfataser. 100X blandinger, tilgængelige i almindelige og EDTA-fri formuleringer og flere pakkeformater, er køleskabsstabile væsker, der er meget nemme at bruge til næsten enhver prøve eller eksperimentel skala.
Højdepunkter:
  • Fuldstændig beskyttelse – alt-i-én blanding indeholder både protease- og fosfatasehæmmere
  • Flere pakkestørrelser – vælg mellem fire praktiske pakkestørrelser, der passer til næsten enhver skala
  • Bekvem – 100X flydende formulering er meget nemmere og mere effektiv at bruge end individuelle inhibitorer og andre formater
  • Nem opbevaring – vandbaseret format giver mulighed for praktisk opbevaring i kølerum uden frysning, i modsætning til DMSO-baserede blandinger
  • Kompatibel – kan bruges i massespektrometri (MS), fordi den ikke indeholder AEBSF, som kan få toppe til at skifte
  • Valideret – fuldt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffer
Inkluderer:
Formuleringer med og uden supplerende hætteglas med EDTA til metalloproteaseinhibering, som begge tilbydes i fire pakningsstørrelser.
Opbevaringskrav:
Ved modtagelse opbevares ved 4°C. Frys ikke produktet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-Free
Produkttype Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. Do not freeze product.
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Mængde 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate