Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease- og fosfatasehæmmer-cocktail, EDTA-fri (100X)
Artikelnummer. 10289853 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
Pakke med 24
Pakke med 5
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10289853
Brand: Thermo Scientific™ 78447
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forebyg proteinnedbrydning og stabiliser phosphorylering med denne alt-i-én blanding af protease- og fosfatasehæmmere.
Alt-i-én Thermo Scientific™ Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail giver bekvemmeligheden ved en enkelt opløsning med fuld prøvebeskyttelse.
Yderligere information og online bestilling
Denne bredspektrede Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail er specifikt optimeret til at beskytte proteiner mod nedbrydning under ekstraktion og oprensning. Blandingen indeholder inhibitorer mod de primære klasser af proteaser og fosfataser, målrettet mod aminopeptidaser, cystein- og serinproteaser og serin/threonin- og proteintyrosinfosfataser. 100X blandinger, tilgængelige i almindelige og EDTA-fri formuleringer og flere pakkeformater, er køleskabsstabile væsker, der er meget nemme at bruge til næsten enhver prøve eller eksperimentel skala.
Højdepunkter:
  • Fuldstændig beskyttelse – alt-i-én blanding indeholder både protease- og fosfatasehæmmere
  • Flere pakkestørrelser – vælg mellem fire praktiske pakkestørrelser, der passer til næsten enhver skala
  • Bekvem – 100X flydende formulering er meget nemmere og mere effektiv at bruge end individuelle inhibitorer og andre formater
  • Nem opbevaring – vandbaseret format giver mulighed for praktisk opbevaring i kølerum uden frysning, i modsætning til DMSO-baserede blandinger
  • Kompatibel – kan bruges i massespektrometri (MS), fordi den ikke indeholder AEBSF, som kan få toppe til at skifte
  • Valideret – fuldt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffer
Inkluderer:
Formuleringer med og uden supplerende hætteglas med EDTA til metalloproteaseinhibering, som begge tilbydes i fire pakningsstørrelser.
Opbevaringskrav:
Ved modtagelse opbevares ved 4°C. Frys ikke produktet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-Free
Produkttype Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. Do not freeze product.
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Mængde 10 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium fluoride, Trisodium orthovanadate
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato