Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease- og fosfatasehæmmer-cocktail, EDTA-fri (100X)
Artikelnummer. 10127963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μl
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
Pakke med 24
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10127963 1 mL 1ml
10311494 24 x 100 μl Pakke med 24
11844111 5 x 1 mL Pakke med 5
10289853 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10127963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78441
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forebyg proteinnedbrydning og stabiliser phosphorylering med denne alt-i-én blanding af protease- og fosfatasehæmmere.
Den alt-i-en Thermo Scientific™ Halt Protease og Phosphatase Inhibitor Cocktail giver bekvemmeligheden ved en enkelt løsning med fuld prøvebeskyttelse.
Denne bredspektrede Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail er specifikt optimeret til at beskytte proteiner mod nedbrydning under ekstraktion og oprensning. Blandingen indeholder inhibitorer mod de primære klasser af proteaser og fosfataser, målrettet mod aminopeptidaser, cystein- og serinproteaser og serin/threonin- og proteintyrosinfosfataser. 100X blandinger, tilgængelige i almindelige og EDTA-fri formuleringer og flere pakkeformater, er køleskabsstabile væsker, der er meget nemme at bruge til næsten enhver prøve eller eksperimentel skala.
Højdepunkter:
  • Komplet beskyttelse – alt-i-en cocktail indeholder både protease- og fosfatasehæmmere
  • Flere pakkestørrelser – kan vælge mellem fire praktiske pakkestørrelser, der matcher næsten enhver skala
  • Bekvemt – er 100X flydende formulering meget nemmere og mere effektiv at bruge end individuelle hæmmere og andre formater
  • Et vandbaseret system med nem opbevaring – giver bekvem opbevaring i kolde rum uden frysning, i modsætning til DMSO-baserede cocktails
  • Compatible – kan bruges i massespektrometri (MS), fordi det ikke indeholder AEBSF, som kan få toppe til at forskyde sig
  • Valideret – fuldt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ cellelysis-buffere
Inkluderer:
Formuleringer med og uden supplerende hætteglas med EDTA til metalloproteaseinhibering, som begge tilbydes i fire pakningsstørrelser.
Opbevaringskrav:
Ved modtagelse butik på 4 °C. Frys ikke produktet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-fri
Produkttype Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes med en ispakke. Frys ikke produktet.
Form Væske
Produktlinje Stop
Buffer Lyseringsbuffer
Reagenstype Proteasehæmmer, phosphatasehæmmer
Inhibitorer Proteasehæmmer, phosphatasehæmmer
Mængde 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail EDTA-Free
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium orthovanadate, sodium fluoride