Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Alt-i-én Thermo Scientific™ Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail giver bekvemmeligheden ved en enkelt opløsning med fuld prøvebeskyttelse.
Yderligere information og online bestilling
Denne bredspektrede Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail er specifikt optimeret til at beskytte proteiner mod nedbrydning under ekstraktion og oprensning. Blandingen indeholder inhibitorer mod de primære klasser af proteaser og fosfataser, målrettet mod aminopeptidaser, cystein- og serinproteaser og serin/threonin- og proteintyrosinfosfataser. 100X blandinger, tilgængelige i almindelige og EDTA-fri formuleringer og flere pakkeformater, er køleskabsstabile væsker, der er meget nemme at bruge til næsten enhver prøve eller eksperimentel skala.
Højdepunkter:
- Fuldstændig beskyttelse alt-i-én blanding indeholder både protease- og fosfatasehæmmere
- Flere pakkestørrelser vælg mellem fire praktiske pakkestørrelser, der passer til næsten enhver skala
- Bekvem 100X flydende formulering er meget nemmere og mere effektiv at bruge end individuelle inhibitorer og andre formater
- Nem opbevaring vandbaseret format giver mulighed for praktisk opbevaring i kølerum uden frysning, i modsætning til DMSO-baserede blandinger
- Kompatibel kan bruges i massespektrometri (MS), fordi den ikke indeholder AEBSF, som kan få toppe til at skifte
- Valideret fuldt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffer
Inkluderer:
Formuleringer med og uden supplerende hætteglas med EDTA til metalloproteaseinhibering, som begge tilbydes i fire pakningsstørrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Buffer | Lysis Buffer |
| Reagenstype | Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor |
| Mængde | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate