Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Artikelnummer. p-7184459 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
2400µL
Pakke med 5
Artikelnummer. 10025743
Brand: Thermo Scientific™ 78442
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forebyg proteinnedbrydning og stabiliser phosphorylering med denne alt-i-én blanding af protease- og fosfatasehæmmere.
Alt-i-én Thermo Scientific™ Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail giver bekvemmeligheden ved en enkelt opløsning med fuld prøvebeskyttelse.
Yderligere information og online bestilling
Denne bredspektrede Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail er specifikt optimeret til at beskytte proteiner mod nedbrydning under ekstraktion og oprensning. Blandingen indeholder inhibitorer mod de primære klasser af proteaser og fosfataser, målrettet mod aminopeptidaser, cystein- og serinproteaser og serin/threonin- og proteintyrosinfosfataser. 100X blandinger, tilgængelige i almindelige og EDTA-fri formuleringer og flere pakkeformater, er køleskabsstabile væsker, der er meget nemme at bruge til næsten enhver prøve eller eksperimentel skala.
Højdepunkter:
  • Fuldstændig beskyttelse alt-i-én blanding indeholder både protease- og fosfatasehæmmere
  • Flere pakkestørrelser vælg mellem fire praktiske pakkestørrelser, der passer til næsten enhver skala
  • Bekvem 100X flydende formulering er meget nemmere og mere effektiv at bruge end individuelle inhibitorer og andre formater
  • Nem opbevaring vandbaseret format giver mulighed for praktisk opbevaring i kølerum uden frysning, i modsætning til DMSO-baserede blandinger
  • Kompatibel kan bruges i massespektrometri (MS), fordi den ikke indeholder AEBSF, som kan få toppe til at skifte
  • Valideret fuldt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffer
Inkluderer:
Formuleringer med og uden supplerende hætteglas med EDTA til metalloproteaseinhibering, som begge tilbydes i fire pakningsstørrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Mængde 24 x 100 μL
compliance-icons
Product Identifier
  • HAlt protease
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trisodium orthovanadate, sodium fluoride