Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Proteaseinhibitor-cocktail (100X)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Halt Protease Inhibitor Cocktail er brugsklare, koncentrerede stamopløsninger af proteasehæmmere til tilsætning til prøver for at forhindre proteolytisk nedbrydning under cellelyse og proteinekstraktionsprocedurer.
Halt Protease Inhibitor Cocktail er 100X opløsning, der indeholder optimerede koncentrationer af seks bredspektrede proteasehæmmere stabiliseret i højkvalitets dimethylsulfoxid (DMSO). Blandingen hæmmer effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Identiteten og koncentrationen af hver komponent er fuldt beskrevet, hvilket ikke efterlader nogen usikkerhed vedrørende variabler og kompatibilitet med eksperimenter. Sædvanlige og EDTA-fri formuleringer sørger for henholdsvis inhibering af metalloproteaser og kompatibilitet med 2D-elektroforese. De stabile, koncentrerede flydende blandinger er nemme at bruge, og de mange forskellige pakkestørrelser gør Halt Protease Inhibitor Cocktail usædvanligt bekvem til brug i enten små eller store skalaer.
Højdepunkter:
- Bedre end tabletter – det køleskabsstabile, 100X flydende format er mere effektivt og lettere at bruge end individuelle inhibitorer eller andre formater; bare pipetter præcis den mængde, du har brug for
- Ingen proprietære ingredienser – fuldt beskrevet formulering indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A i DMSO
- Flere pakkestørrelser – vælg mellem flere pakkestørrelser, inklusive mikrorør til engangsbrug, der holder proteasehæmmere friske og reducerer risikoen for reagenskontamination
- To populære formuleringer – almindelig formulering inkluderer et separat hætteglas med EDTA-opløsning til valgfri metalloproteaseinhibering; EDTA-fri formulering sikrer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering.
- Kompatibel med lyserings-buffer – brug sammen med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffer eller næsten enhver anden kommerciel eller hjemmelavet detergentbaseret lyseringsreagens
Inkluderer:
Proteaseinhibitorblandinger med EDTA inkluderer separat 0,5 M EDTA-opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protease Inhibitor Cocktail |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Buffer | Lysis Buffer |
| Reagenstype | Protease Inhibitor |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor |
| Mængde | 5 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1)