Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Proteaseinhibitor-cocktail (100X)
Artikelnummer. 11834101 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
5ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11834101 5 mL 5ml
10720825 24 x 100 μL Hver
11814111 10 mL 10ml
10516495 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11834101 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78429
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hæmning af proteolytisk nedbrydning under cellelyse og proteinekstraktion med disse brugsklare koncentrerede stamopløsninger af proteaseinhibitorer.
Thermo Scientific™ Stop Protease Inhibitor Cocktails er færdigbrugte koncentrerede lageropløsninger af proteasehæmmere, som tilsættes til prøver for at forhindre proteolytisk nedbrydning under cellelysion og proteinekstraktionsprocedurer.
Halt Protease Inhibitor Cocktail er 100X opløsning, der indeholder optimerede koncentrationer af seks bredspektrede proteasehæmmere stabiliseret i højkvalitets dimethylsulfoxid (DMSO). Blandingen hæmmer effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Identiteten og koncentrationen af hver komponent er fuldt beskrevet, hvilket ikke efterlader nogen usikkerhed vedrørende variabler og kompatibilitet med eksperimenter. Sædvanlige og EDTA-fri formuleringer sørger for henholdsvis inhibering af metalloproteaser og kompatibilitet med 2D-elektroforese. De stabile, koncentrerede flydende blandinger er nemme at bruge, og de mange forskellige pakkestørrelser gør Halt Protease Inhibitor Cocktail usædvanligt bekvem til brug i enten små eller store skalaer.
Højdepunkter:
  • Bedre end tabletter – er det køleskabsstabile, 100X flydende format mere effektivt og nemmere at bruge end individuelle hæmmere eller andre formater; bare pipetter præcis den mængde, du har brug for
  • Ingen proprietære ingredienser – – fuldt oplyst formulering indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A i DMSO
  • Flere pakkestørrelser – kan vælge mellem flere pakketyper, herunder engangs-mikrorør, der holder proteasehæmmere friske og reducerer risikoen for reagensforurening
  • To populære formuleringer – af regelmæssig formulering inkluderer en separat hætteglas EDTA-opløsning til eventuel metalloprotease-hæmning; EDTA-fri formulering sikrer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering.
  • Lysis-bufferkompatibel – brug med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffers eller næsten enhver anden kommerciel eller hjemmelavet detergentbaseret lysisreagens
Inkluderer:
Proteaseinhibitorblandinger med EDTA inkluderer separat 0,5 M EDTA-opløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C
Form Liquid
Produktlinje Stop
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor
Mængde 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1)