Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Proteaseinhibitor-cocktail (100X)
Artikelnummer. 10720825 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μl
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
5ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10720825 24 x 100 μl Hver
11834101 5 mL 5ml
11814111 10 mL 10ml
10516495 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10720825 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78430
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hæmning af proteolytisk nedbrydning under cellelyse og proteinekstraktion med disse brugsklare koncentrerede stamopløsninger af proteaseinhibitorer.
Thermo Scientific™ Stop Protease Inhibitor Cocktails er færdigbrugte koncentrerede lageropløsninger af proteasehæmmere, som tilsættes til prøver for at forhindre proteolytisk nedbrydning under cellelysion og proteinekstraktionsprocedurer.
Halt Protease Inhibitor Cocktail er 100X opløsning, der indeholder optimerede koncentrationer af seks bredspektrede proteasehæmmere stabiliseret i højkvalitets dimethylsulfoxid (DMSO). Blandingen hæmmer effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Identiteten og koncentrationen af hver komponent er fuldt beskrevet, hvilket ikke efterlader nogen usikkerhed vedrørende variabler og kompatibilitet med eksperimenter. Sædvanlige og EDTA-fri formuleringer sørger for henholdsvis inhibering af metalloproteaser og kompatibilitet med 2D-elektroforese. De stabile, koncentrerede flydende blandinger er nemme at bruge, og de mange forskellige pakkestørrelser gør Halt Protease Inhibitor Cocktail usædvanligt bekvem til brug i enten små eller store skalaer.
Højdepunkter:
  • Bedre end tabletter – er det køleskabsstabile, 100X flydende format mere effektivt og nemmere at bruge end individuelle hæmmere eller andre formater; bare pipetter præcis den mængde, du har brug for
  • Ingen proprietære ingredienser – – fuldt oplyst formulering indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A i DMSO
  • Flere pakkestørrelser – kan vælge mellem flere pakketyper, herunder engangs-mikrorør, der holder proteasehæmmere friske og reducerer risikoen for reagensforurening
  • To populære formuleringer – af regelmæssig formulering inkluderer en separat hætteglas EDTA-opløsning til eventuel metalloprotease-hæmning; EDTA-fri formulering sikrer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering.
  • Lysis-bufferkompatibel – brug med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffers eller næsten enhver anden kommerciel eller hjemmelavet detergentbaseret lysisreagens
Inkluderer:
Proteaseinhibitorblandinger med EDTA inkluderer separat 0,5 M EDTA-opløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease inhibitorblanding
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C
Form Væske
Produktlinje Stop
Buffer Lyseringsbuffer
Reagenstype Proteaseinhibitor
Tilstrækkelig til 240 ml prøve
Inhibitorer Proteaseinhibitor
Mængde 24 x 100 μl
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride