Få mere at vide
Beschreibung
Thermo Scientific™ Stop Protease Inhibitor Cocktails er færdigbrugte koncentrerede lageropløsninger af proteasehæmmere, som tilsættes til prøver for at forhindre proteolytisk nedbrydning under cellelysion og proteinekstraktionsprocedurer.
Halt Protease Inhibitor Cocktail er 100X opløsning, der indeholder optimerede koncentrationer af seks bredspektrede proteasehæmmere stabiliseret i højkvalitets dimethylsulfoxid (DMSO). Blandingen hæmmer effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Identiteten og koncentrationen af hver komponent er fuldt beskrevet, hvilket ikke efterlader nogen usikkerhed vedrørende variabler og kompatibilitet med eksperimenter. Sædvanlige og EDTA-fri formuleringer sørger for henholdsvis inhibering af metalloproteaser og kompatibilitet med 2D-elektroforese. De stabile, koncentrerede flydende blandinger er nemme at bruge, og de mange forskellige pakkestørrelser gør Halt Protease Inhibitor Cocktail usædvanligt bekvem til brug i enten små eller store skalaer.
Højdepunkter:
- Bedre end tabletter – er det køleskabsstabile, 100X flydende format mere effektivt og nemmere at bruge end individuelle hæmmere eller andre formater; bare pipetter præcis den mængde, du har brug for
- Ingen proprietære ingredienser – – fuldt oplyst formulering indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A i DMSO
- Flere pakkestørrelser – kan vælge mellem flere pakketyper, herunder engangs-mikrorør, der holder proteasehæmmere friske og reducerer risikoen for reagensforurening
- To populære formuleringer – af regelmæssig formulering inkluderer en separat hætteglas EDTA-opløsning til eventuel metalloprotease-hæmning; EDTA-fri formulering sikrer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering.
- Lysis-bufferkompatibel – brug med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffers eller næsten enhver anden kommerciel eller hjemmelavet detergentbaseret lysisreagens
Inkluderer:
Proteaseinhibitorblandinger med EDTA inkluderer separat 0,5 M EDTA-opløsning.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Protease inhibitorblanding |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Stop |
| Buffer | Lyseringsbuffer |
| Reagenstype | Proteaseinhibitor |
| Inhibitorer | Proteaseinhibitor |
| Mængde | 1 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Halt Protease Inhibitor Cocktail(100X)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-hydrochloride (1:1)