Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fri (100X)
Artikelnummer. p-9056012 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Hver
Artikelnummer. 10444414
Brand: Thermo Scientific™ 78425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hæmning af proteolytisk nedbrydning under cellelyse og proteinekstraktion med disse brugsklare koncentrerede stamopløsninger af proteaseinhibitorer.
Thermo Scientific™ Halt Protease Inhibitor Cocktail er brugsklare, koncentrerede stamopløsninger af proteasehæmmere til tilsætning til prøver for at forhindre proteolytisk nedbrydning under cellelyse og proteinekstraktionsprocedurer.
Halt Protease Inhibitor Cocktail er 100X opløsning, der indeholder optimerede koncentrationer af seks bredspektrede proteasehæmmere stabiliseret i højkvalitets dimethylsulfoxid (DMSO). Blandingen hæmmer effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Identiteten og koncentrationen af hver komponent er fuldt beskrevet, hvilket ikke efterlader nogen usikkerhed vedrørende variabler og kompatibilitet med eksperimenter. Sædvanlige og EDTA-fri formuleringer sørger for henholdsvis inhibering af metalloproteaser og kompatibilitet med 2D-elektroforese. De stabile, koncentrerede flydende blandinger er nemme at bruge, og de mange forskellige pakkestørrelser gør Halt Protease Inhibitor Cocktail usædvanligt bekvem til brug i enten små eller store skalaer.
Højdepunkter:
  • Bedre end tabletter – det køleskabsstabile, 100X flydende format er mere effektivt og lettere at bruge end individuelle inhibitorer eller andre formater; bare pipetter præcis den mængde, du har brug for
  • Ingen proprietære ingredienser – fuldt beskrevet formulering indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A i DMSO
  • Flere pakkestørrelser – vælg mellem flere pakkestørrelser, inklusive mikrorør til engangsbrug, der holder proteasehæmmere friske og reducerer risikoen for reagenskontamination
  • To populære formuleringer – almindelig formulering inkluderer et separat hætteglas med EDTA-opløsning til valgfri metalloproteaseinhibering; EDTA-fri formulering sikrer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering.
  • Kompatibel med lyserings-buffer – brug sammen med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffer eller næsten enhver anden kommerciel eller hjemmelavet detergentbaseret lyseringsreagens
Inkluderer:
Proteaseinhibitorblandinger med EDTA inkluderer separat 0,5 M EDTA-opløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor
Mængde 24 x 100 μL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-hydrochloride