Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fri (100X)
Artikelnummer. 10320015 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μl
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10320015 1 mL 1ml
10444414 24 x 100 μl Hver
11804111 5 mL 5ml
11824111 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10320015 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87785
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hæmning af proteolytisk nedbrydning under cellelyse og proteinekstraktion med disse brugsklare koncentrerede stamopløsninger af proteaseinhibitorer.
Thermo Scientific Stop Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fri (100X), er færdigbrugte koncentrerede lageropløsninger af proteasehæmmere til tilsætning til prøver for at forhindre proteolytisk nedbrydning under cellelysion og proteinekstraktion.
Funktioner ved Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fri (100X):
  • Bekvemt—er det køleskabsstabile, 100X flydende format mere effektivt og nemmere at bruge end individuelle hæmmere eller andre formater; bare pipetter præcis den mængde, du har brug for; pipetter præcis den mængde, du har brug for.
  • Ingen proprietære ingredienser, —fuldt oplyst formulering, indeholder optimerede koncentrationer af seks bredspektret proteasehæmmere: AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A, stabiliseret i højkvalitets dimethylsulfoxid (DMSO)
  • Flere pakkestørrelser—kan vælge mellem flere pakketyper, herunder engangs-mikrorør, der holder proteasehæmmere friske og reducerer risikoen for reagensforurening
  • EDTA-fri formuleringer—sikrer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering
  • Lysis-buffer-kompatibel—brug med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Buffers eller næsten enhver anden kommerciel eller hjemmelavet detergentbaseret lysisreagens. Tilsæt 10 μl koncentreret cocktail pr. 1 ml lysisbuffer for at sikre fuldstændig beskyttelse af det resulterende proteinekstrakt.
Applikationer:
  • Beskyttelse af intakte, aktive cellulære proteiner mod nedbrydning af endogene proteaser
  • Hæmning af proteaseaktivitet fra lysater produceret ved forskellige metoder, herunder Thermo Scientific Pierce cellelysereagenser, andre kommercielt formulerede celle- eller vævslysprodukter, sonikering, fransk presse, blender-homogenisering eller gentagen fryse/tø-cyklus
  • Screening af ekstrakter for proteolytisk aktivitet
  • Studiet af proteolyse i reguleringen af cellulære processer
Proteaser udgør en stor kategori af enzymer, herunder endopeptidaser og exopeptidaser, som katalyserer den hydrolytiske nedbrydning af proteiner til peptider eller aminosyrer i en lang række celle- og vævstyper. Proteaser reguleres og kompartmentaliseres i levende celler, men cellelyse frigiver og blander dem med andre ekstraherede proteiner. Deres aktivitet kan således føre til tab af et stort antal værdifulde proteiner, hvilket påvirker efterfølgende applikationer negativt. Af denne grund er det almindelig praksis at tilsætte en cocktail af forbindelser, der vides at inaktivere eller inhibere proteaser, til cellelysebuffere eller celleekstrakter Halt Protease Inhibitor Cocktail hæmmer effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Sædvanlige og EDTA-fri formuleringer sørger for henholdsvis inhibering af metalloproteaser og kompatibilitet med 2D-elektroforese.
Relaterede produkter
  • Halt™ Protease Inhibitor engangscocktail (100X) (Kat. Nr. 78430)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Produktlinje Stop
Buffer Lyseringsbuffer
Reagenstype Proteaseinhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor
Mængde 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-hydrochloride
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.