Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-hæmmer engangscocktail
Artikelnummer. p-4530846 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
5ml
Hver
Artikelnummer. 10668304
Brand: Thermo Scientific™ 78420
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Stabiliser serin-, threonin- og tyrosin-phosphorylering af proteiner i celler og væv med denne cocktail af fosfatasehæmmere.
Bevar phosphorylering af proteiner i celler og væv med Thermo Scientific™ Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail.
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail beskytter phosphoproteiner mod serin/threonin phosphataser såvel som proteintyrosin phosphataser (PTP'er) under cellelyse
  • Cocktailen indeholder en blanding af fire inhibitorer med bred specificitet, herunder natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat
  • Bekvemt pakket i et 100X-format, cocktailen er stabil ved °4 C og er velegnet til brug med enhver celle- eller vævsekstrakt
  • Cocktailen bevarer proteinphosphorylering i immunpræcipitations- og kinaseassays
  • Fosforylering og dephosphorylering omfatter en molekylær tænd/sluk-kontakt, der regulerer mange vigtige biologiske veje i cellen, herunder signaltransduktion, celledeling og apoptose
  • For effektivt at studere phosphoryleringsaktiveringstilstande skal man inaktivere phosphataser for at forhindre deres ukontrollerede aktivitet ved cellelyse
Yderligere funktioner
  • Uden proteasehæmmere – For at beskytte mod både proteaser og fosfataser, brug Halt Protease og Phosphatase Inhibitor Cocktail (78420)
  • Dialyserbar – Enten dialyseres eller afsaltes prøven for effektivt at fjerne inhibitorer fra celleekstrakter, før der udføres procedurer, der er opdaget at være uforenelige med cocktailkomponenter
  • Leveres som et 100X – koncentrat effektivt, når det bruges i en slutkoncentration på 1X; dog kan prøver, der indeholder særligt høje niveauer af fosfataseaktivitet, kræve en slutkoncentration på 2-3X
  • Kompatibilitet– kompatibel med de fleste detergent-baserede cellelysereagenser, inklusive alle Thermo Scientific Pierce Cellelyseopløsninger
  • Alt-i-et format – hæmmer både serin-threonin phosphataser og protein tyrosin phosphataser
  • Kompatibel med populære proteinanalyser – fungerer med standardproteinassays, herunder BCA og coomassie (Bradford) assays
  • Praktisk opbevaring – i køleskab (2 til 8 °C) sparer værdifuld plads i fryseren og giver mulighed for øjeblikkelig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Phosphatase Inhibitor Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze.
Form Liquid
Produktlinje Halt
Reagenstype Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Phosphatase Inhibitor
Mængde 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate