Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-hæmmer engangscocktail
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
5ml
Hver
Beskrivelse
Bevar phosphorylering af proteiner i celler og væv med Thermo Scientific™ Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail.
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail beskytter phosphoproteiner mod serin/threonin phosphataser såvel som proteintyrosin phosphataser (PTP'er) under cellelyse
- Cocktailen indeholder en blanding af fire inhibitorer med bred specificitet, herunder natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat
- Bekvemt pakket i et 100X-format, cocktailen er stabil ved °4 C og er velegnet til brug med enhver celle- eller vævsekstrakt
- Cocktailen bevarer proteinphosphorylering i immunpræcipitations- og kinaseassays
- Fosforylering og dephosphorylering omfatter en molekylær tænd/sluk-kontakt, der regulerer mange vigtige biologiske veje i cellen, herunder signaltransduktion, celledeling og apoptose
- For effektivt at studere phosphoryleringsaktiveringstilstande skal man inaktivere phosphataser for at forhindre deres ukontrollerede aktivitet ved cellelyse
Yderligere funktioner
- Uden proteasehæmmere – For at beskytte mod både proteaser og fosfataser, brug Halt Protease og Phosphatase Inhibitor Cocktail (78420)
- Dialyserbar – Enten dialyseres eller afsaltes prøven for effektivt at fjerne inhibitorer fra celleekstrakter, før der udføres procedurer, der er opdaget at være uforenelige med cocktailkomponenter
- Leveres som et 100X – koncentrat effektivt, når det bruges i en slutkoncentration på 1X; dog kan prøver, der indeholder særligt høje niveauer af fosfataseaktivitet, kræve en slutkoncentration på 2-3X
- Kompatibilitet– kompatibel med de fleste detergent-baserede cellelysereagenser, inklusive alle Thermo Scientific Pierce Cellelyseopløsninger
- Alt-i-et format – hæmmer både serin-threonin phosphataser og protein tyrosin phosphataser
- Kompatibel med populære proteinanalyser – fungerer med standardproteinassays, herunder BCA og coomassie (Bradford) assays
- Praktisk opbevaring – i køleskab (2 til 8 °C) sparer værdifuld plads i fryseren og giver mulighed for øjeblikkelig brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Reagenstype | Phosphatase Inhibitor |
| Inhibitorer | Phosphatase Inhibitor |
| Mængde | 10 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate