Beskrivelse
Thermo Scientific Stop Phosphatase Inhibitor Single Use Cocktail bevarer fosforyleringstilstanden af proteiner under og efter cellelysion eller vævsproteinekstraktion.
Egenskaber ved Halt Phosphatase-hæmmer engangscocktail:
- Uden proteasehæmmere—For at beskytte mod både proteaser og fosfataser, brug Halt Protease og Phosphatase Inhibitor Cocktail (Kat. Nr. 78420)
- Dialyserbar— : Dialyser eller afsaltprøver for effektivt at fjerne hæmmere fra celleekstrakter, før procedurer udføres, som viser sig at være inkompatible med cocktailkomponenter.
- Leveres som et 100X-koncentrat, —effektivt ved brug ved en slutkoncentration på 1X; dog kan prøver, der indeholder særligt høje niveauer af fosfataseaktivitet, kræve en endelig koncentration på 2-3X
- Kompatibilitet— kompatibel med de fleste detergent-baserede cellelysereagenser, inklusive alle Thermo Scientific Pierce Cell Lysis-løsninger
- Alt-i-én format—hæmmer både serin-threonin fosfataser og proteintyrosinfosfataser
- Kompatibel med populære proteinassays—fungerer med standard proteinassays, herunder BCA coomassie (Bradford) assays
- Bekvem opbevaring—af køleskab (2 til 8 °C) sparer værdifuld plads i fryseren og muliggør øjeblikkelig brug
Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail beskytter fosfoproteiner mod serin/threoninfosfataser samt proteintyrosinfosfataser (PTP'er) under cellelysen. Cocktailen indeholder en blanding af fire hæmmere med bred specificitet, herunder natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrofosfat og betaglycerofosfat. Bekvemt pakket i 100X-format er cocktailen stabil ved 4 °C og egnet til brug med enhver celle- eller vævsekstrakt. Cocktailen bevarer proteinfosforylering i immunoprecipitation og kinase-analyser.
Fosforylering og defosforylering udgør en molekylær tænd/sluk-knap, der regulerer mange vigtige biologiske veje i cellen, herunder signaltransduktion, celledeling og apoptose. For effektivt at studere fosforyleringsaktiveringstilstande skal man inaktivere fosfataser for at forhindre deres ukontrollerede aktivitet ved cellelys. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail opfylder denne opgave.
Relaterede produkter
- Pierce™ Phosphatasehæmmende mini-tabletter (Kat. Nr. 88667)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Stop |
| Reagenstype | Phosphatase Inhibitor |
| Inhibitorer | Phosphatase Inhibitor |
| Mængde | 5 x 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate