Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-hæmmer engangscocktail
Artikelnummer. 10668304 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
5ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10668304 1 mL 1ml
11833955 24 x 100 μL Hver
11814101 5 x 1 mL 5ml
11824101 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10668304 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78420
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Stabiliser serin-, threonin- og tyrosin-phosphorylering af proteiner i celler og væv med denne cocktail af fosfatasehæmmere.
Thermo Scientific Stop Phosphatase Inhibitor Single Use Cocktail bevarer fosforyleringstilstanden af proteiner under og efter cellelysion eller vævsproteinekstraktion.
Egenskaber ved Halt Phosphatase-hæmmer engangscocktail:
  • Uden proteasehæmmere—For at beskytte mod både proteaser og fosfataser, brug Halt Protease og Phosphatase Inhibitor Cocktail (Kat. Nr. 78420)
  • Dialyserbar— : Dialyser eller afsaltprøver for effektivt at fjerne hæmmere fra celleekstrakter, før procedurer udføres, som viser sig at være inkompatible med cocktailkomponenter.
  • Leveres som et 100X-koncentrat, —effektivt ved brug ved en slutkoncentration på 1X; dog kan prøver, der indeholder særligt høje niveauer af fosfataseaktivitet, kræve en endelig koncentration på 2-3X
  • Kompatibilitet— kompatibel med de fleste detergent-baserede cellelysereagenser, inklusive alle Thermo Scientific Pierce Cell Lysis-løsninger
  • Alt-i-én format—hæmmer både serin-threonin fosfataser og proteintyrosinfosfataser
  • Kompatibel med populære proteinassays—fungerer med standard proteinassays, herunder BCA coomassie (Bradford) assays
  • Bekvem opbevaring—af køleskab (2 til 8 °C) sparer værdifuld plads i fryseren og muliggør øjeblikkelig brug
Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail beskytter fosfoproteiner mod serin/threoninfosfataser samt proteintyrosinfosfataser (PTP'er) under cellelysen. Cocktailen indeholder en blanding af fire hæmmere med bred specificitet, herunder natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrofosfat og betaglycerofosfat. Bekvemt pakket i 100X-format er cocktailen stabil ved 4 °C og egnet til brug med enhver celle- eller vævsekstrakt. Cocktailen bevarer proteinfosforylering i immunoprecipitation og kinase-analyser.
Fosforylering og defosforylering udgør en molekylær tænd/sluk-knap, der regulerer mange vigtige biologiske veje i cellen, herunder signaltransduktion, celledeling og apoptose. For effektivt at studere fosforyleringsaktiveringstilstande skal man inaktivere fosfataser for at forhindre deres ukontrollerede aktivitet ved cellelys. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail opfylder denne opgave.
Relaterede produkter
  • Pierce™ Phosphatasehæmmende mini-tabletter (Kat. Nr. 88667)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Phosphatase hæmmer cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze.
Form Væske
Produktlinje Stop
Reagenstype Fosfatasehæmmer
Inhibitorer Fosfatasehæmmer
Mængde 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate