Få mere at vide
Haloxyfop-R (free acid), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323146
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30323146 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323146 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14062400
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Haloxyfop-R (free acid)
CAS 95977-29-0
Analyt- eller komponentnavne Haloxyfop-R (free acid)
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H11 Cl F3 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (+)-Haloxyfop, (R)-(+)-Haloxyfop, (R)-Haloxyfop, Haloxyfop-P
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)/t8-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 361.7
Mængde 50 mg
Formel vægt 361.0329 g/mol