Få mere at vide
Haloxyfop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322605
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30322605 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30322605 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV14060000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Haloxyfop (free acid)
CAS 69806-34-4
Analyt- eller komponentnavne Haloxyfop (free acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H11 Cl F3 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)
SMIL CC(Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 361.7
Mængde 5 ml
Formel vægt 361.0329 g/mol