Få mere at vide
Haloxyfop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Haloxyfop (free acid) |
| CAS | 69806-34-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Haloxyfop (free acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CC(Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoic acid |
| Vis mere |