Få mere at vide
Halosulfuron-methyl 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308985
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30308985 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30308985 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14059500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Halosulfuron-methyl
CAS 100784-20-1
Analyt- eller komponentnavne Halosulfuron-methyl
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H15 Cl N6 O7 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
SMIL COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC navn Methyl 3-chloro-5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-1-methylpyrazol-4-carboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 434.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 434,0411 g/mol