Få mere at vide
Haloperidol Octanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Haloperidol Octanoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-9-28(34)35-29(24-12-14-25(30)15-13-24)18-21-32(22-19-29)20-7-8-27(33)23-10-16-26(31)17-11-23/h10-17H,2-9,18-22H2,1H3 |
| Formel vægt | 501.24 |