Få mere at vide
Haloperidol, Mikromol™
Artikelnummer. 18093070
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093070 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093070 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1165.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Haloperidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Haloperidol
CAS 52-86-8
Analyt- eller komponentnavne Haloperidol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H23 Cl F N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-, Butyrophenone, 4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro- (6CI,8CI), 1-(3-p-Fluorobenzoylpropyl)-4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-(4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-(4-Hydroxy-4'-chloro-4-phenylpiperidino)-4'-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone, Aloperidin, Bioperidolo, Brotopon, Dozic, Einalon S, Eukystol, Haldol, Haloperidol, Haloperin, Halosten, Keselan, Linton, McN-JR 1625, NSC 170973, NSC 615296, Neurodol, Peluces, R 1625, Serenace, Serenase, Serenelfi, Sigaperidol, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, Haloperidol Decanoate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
SMIL OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 375.86
Mængde 250 mg
Formel vægt 375,1401 g/mol