Få mere at vide
Haloperidol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Haloperidol Hydrochloride |
| CAS | 1511-16-6 |
| Molekylær formel | C21 H23 Cl F N O2 . H Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Haloperidol Hydrochloride, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone Hydrochloride, R-1625 Hydrochloride, Aloperidin Hydrochloride, Bioperidolo Hydrochloride, Brotopon Hydrochloride, Dozic Hydrochloride, Einalon S Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClFNO2.ClH/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16;/h3-10,26H,1-2,11-15H2;1H |
| SMIL | FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(C3=CC=C(Cl)C=C3)(O)CC2)=O)C=C1.Cl |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.325 |
| Formel vægt | 411.117 |