Få mere at vide
Haloperidol Decanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Haloperidol Decanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Haloperidol decanoate |
| CAS | 74050-97-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Haloperidol decanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H41 Cl F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Haloperidol decanoate, 4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | [4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl] decanoate |
| Vis mere |