Få mere at vide
Haloperidol Decanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052403
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052403 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052403 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1276.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Haloperidol Decanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Haloperidol decanoate
CAS 74050-97-8
Analyt- eller komponentnavne Haloperidol decanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H41 Cl F N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Haloperidol decanoate, 4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate
InChI formel InChI=1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn [4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl] decanoate
Molekylvægt (g/mol) 530.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 529.2759 g/mol