missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Haloperidol-d4 (4-chlorophenyl-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Chlorophenyl-d4)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone |
| CAS | 1189986-59-1 |
| Molekylær formel | C21 2H4 H19 Cl F N O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Haloperidol-D4, R-1625-d4, Aloperidin-d4, Bioperidolo-d4, Brotopon-d4, Dozic-d4, Einalon S-d4; |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26 H,1-2,11-15H2/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)C2(O)CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-phenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.89 |
| Formel vægt | 379.1652 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?