Få mere at vide
Halometasone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Halometasone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClF2O5/c1-10-4-11-12-5-15(24)13-6-16(27)14(23)7-19(13,2)21(12,25)17(28)8-20(11,3)22(10,30)18(29)9-26/h6-7,10-12,15,17,26,28,30H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-,11+,12+,15+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 444.1515 |
| Procent renhed | >95% |