Få mere at vide
Halometasone Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052496
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052496 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3688.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Halometasone Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Halometasone Monohydrate
CAS 1310709-74-0
Analyt- eller komponentnavne Halometasone Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 Cl F2 O5 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (6α,11β,16α)-2-Chloro-6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione hydrate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C22H27ClF2O5.H2O/c1-10-4-11-12-5-15(24)13-6-16(27)14(23)7-19(13,2)21(12,25)17(28)8-20(11,3)22(10,30)18(29)9-26;/h6-7,10-12,15,17,26,28,30H,4-5,8-9H2,1-3H3;1H2/t10-,11+,12+,15+,17+,19+,20+,21+,22+;/m1./s1
SMIL O.C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C(=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO)Cl
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-2-chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 462.9119
Mængde 250 mg
Formel vægt 462.1621 g/mol