Få mere at vide
Halogenated Pesticide Mixture 562 100 μg/mL in Petroleum Ether, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 319-84-6, 319-85-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Petroleum Ether |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL |