Få mere at vide
Motic™ 12V/20W halogenpære
Artikelnummer. 11783205
Til brug med (udstyr):
Motic™ Mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11783205
Brand: Motic™ 12180258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trækker 12 Volt og 20 Watt. 12V/20W halogenpære kan bruges med alle Motic™ Mikroskoper.
  • Til brug med All Motic™ Mikroskoper
  • 12 volt
  • 20 Watt
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Halogen udskiftningslampe
Til brug med (udstyr) Motic™ Mikroskoper
Mængde 1 stk.
Spænding 12 V
Watt 20 w