Få mere at vide
Leica Microsystems Halogen pære
Artikelnummer. 12848025
Skift visning
Watt:
35 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Watt Pakningsstørrelse
12848025 35 W Hver
1 options
Artikelnummer. 12848025 Leverandør Leica Microsystems Leverandørnr. 11500322
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug denne pære med Leica omvendte mikroskoper. Leica™ Halogenpærer er ideelle til rutine- og laboratoriemikroskopi inden for cellebiologi og medicin.
  • Det perfekte valg til applikationer inden for cellebiologi og medicin, mikromanipulation, bioteknologi, udviklingsbiologi, transgene, molekylærbiologi og fluorescens
  • Robust design med lav scenehøjde og god plads til betjening
  • Mål for lang arbejdsafstand
  • Ergonomisk arrangement af betjeningselementer for træthedsfri drift
  • Fremragende fasekontrast for ufarvede prøver
  • LED-belysning giver lavt energiforbrug og ingen varmeopbygning
  • LED'er holder 50.000 timer, hvilket eliminerer besværet med at udskifte lamper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 6 V
Watt 35 W
Produkttype Halogen pære