Få mere at vide
Halogenpære, 20w
Artikelnummer. 12974311
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mikroskoper: FB69052 eller FB69053
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
12974311 Mikroskoper: FB69052 eller FB69053
1 options
Artikelnummer. 12974311 Leverandør Medline Scientific Leverandørnr. 2260.6425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 DKK
    177.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.17 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brug denne pære med Max Bino II sammensatte mikroskoper. Fisherbrand™ Halogenpærer er ergonomisk designet til daglig brug.
  • Halogenpære, 6V
  • Til mikroskoper: FB69052 eller FB69053
Tekniske data
Type Halogen pære
Til brug med (udstyr) Mikroskoper: FB69052 eller FB69053
Spænding 6 V
Watt 20 w