Få mere at vide
Applied Biosystems™ Halogenlampe til Applied Biosystems Realtids PCR-systemer
Beskrivelse
- Kun til forskningsbrug
- Ikke til brug i diagnostiske procedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Lyskilde | Halogen |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | 7300, 7500, 7500 Hurtig, ViiA7, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex-systemer |
| Produkttype | Halogen lampe |
| Mængde | 1 stk. |
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.