Få mere at vide
Motic™ Halogenlampe, 12V/100W, AE31E/BA410E
Artikelnummer. 15435322
Til brug med (udstyr):
AE31E/BA410E mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15435322
Brand: Motic™ 1101002403781
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift slidte mikroskoppærer med reservedele af høj kvalitet. Motic™ Halogenlampe, 12V/100W, AE31E/BA410E producerer lys med en højere lyseffektivitet og farvetemperatur.
  • Til brug med AE31E/BA410E mikroskoper.
  • Producerer lys med en højere effektiv farvetemperatur og højere effekteffektivitet.
Tekniske data
Type Halogen pære
Til brug med (udstyr) AE31E/BA410E mikroskoper
Spænding 12 V
Watt 100 W