Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Udskiftning af halogenpære
Shop alle Schott produkter
Til brug med (udstyr):
Kold lyskilde KL1500HAL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Halogen pære
- 15 V / 150 W
- Til brug med KL1500 LCD / KL1500 HAL og KL1500 compact
Ordreinfo
Spænding
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Udskiftningspære |
| Pære type | Halogen |
| Til brug med (udstyr) | Kold lyskilde KL1500HAL |
| Mængde | 1 stk. |
| Spænding | 15 V |
| Watt | 150 w |