missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Halofuginone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491648
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491648 5 mg
16473926 25 mg
16439238 10 mg
16404927 50 mg
16459166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1584

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Halofuginone (RU-19110), a Febrifugine derivative, is a competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor with a Ki of 18.3 nM.

Halofuginone is a specific inhibitor of type-I collagen synthesis and attenuates osteoarthritis (OA) by inhibition of TGF-β activity. Halofuginone is also a potent pulmonary vasodilator by activating Kv channels and blocking voltage-gated, receptor-operated and store-operated Ca2+ channels. Halofuginone has anti-malaria, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-fibrosis effects.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Halofuginone
Fysisk form Solid
CAS 55837-20-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17BrClN3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym RU-19110
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (48.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMIL O=C1N(CC(C[C@@H]2NCCC[C@H]2O)=O)C=NC3=C1C=C(Cl)C(Br)=C3
Molekylvægt (g/mol) 414.68
Formel vægt 414.68
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.